accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 280566-45-2

NOHOClFFF

CAS RN 280566-45-2

IUPAC Nor: 2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Synonymes: 2-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 225.55
Formule moléculaire: C7H3ClF3NO2
InChi Key: DXRBTBMFFGEVCX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(Cl)N=C(C=C1)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats