accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3482-86-8

CH3NH2NH2HNCH3NH2NH2HNOSOOO

CAS RN 3482-86-8

IUPAC Nor: bis(carbamimidoyl(ethyl)azanium) sulfate
Synonymes: bis(carbamimidoyl(ethyl)azanium) sulfate
Poids moléculaire (g/mol): 272.32
Formule moléculaire: C6H20N6O4S
InChi Key: UKQVDMIAGTYDFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-]S([O-])(=O)=O.CC[NH2+]C(N)=N.CC[NH2+]C(N)=N

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats