CAS RN 53234-55-2
CAS RN 53234-55-2
IUPAC Nor:
5-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Synonymes:
5-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol):
148.12
Formule moléculaire:
C7H4N2O2
InChi Key:
HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=NC=C(C=C1)C#N
1
–
1
de
1
résultats
1
5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid, 95%
CAS: 53234-55-2 Formule moléculaire: C7H4N2O2 Poids moléculaire (g/mol): 148.12 Numéro MDL: MFCD09152775 Clé InChI: HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 5-cyanopicolinic acid,5-cyano-2-pyridinecarboxylic acid,2-pyridinecarboxylic acid, 5-cyano,5-cyano-2-pyridincarboxylic acid,5-cyanopicolinicacid,5-cyano-picolinic acid,pubchem16740,acmc-1cubt,5-cyano-2-picolinic acid,5-cyano-2-pyridine carboxylic acid CID PubChem: 12400734 Nom IUPAC: 5-cyanopyridine-2-carboxylic acid SMILES: OC(=O)C1=NC=C(C=C1)C#N