accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 78239-71-1

BrBrF

CAS RN 78239-71-1

IUPAC Nor: 2-bromo-4-(bromomethyl)-1-fluorobenzene
Synonymes: 2-bromo-4-(bromomethyl)-1-fluorobenzene
Poids moléculaire (g/mol): 267.92
Formule moléculaire: C7H5Br2F
InChi Key: ZRWSODQPUJMFRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(Br)C=C(CBr)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
Forme physique 
  • (2)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)