Élimination efficace des résidus : Une étape cruciale
Il est important de comprendre le type de résidu pour déterminer les matériaux et les détergents les plus efficaces. L’action mécanique du personnel est nécessaire pour éliminer les débris de production visibles et sub-visibles, les résidus de produits de nettoyage, les marques d’équipement et la contamination. Des tissus aux propriétés abrasives et absorbantes ainsi que des détergents spécialisés peuvent être nécessaires pour effectuer un niveau de nettoyage supplémentaire, sans avoir à frotter, dans les zones de production propres.
Une comparaison sans complaisance
Les données ci-dessous montrent une série de tissus courants pour salles blanches (ISO 5 à 9) comparés à un tissu générique 100 % polyester (contrôle), en utilisant 70 % d’IPA pour éliminer les résidus de surface séchés (une fine poudre blanche) d’une solution d’hypochlorite de sodium (eau de Javel) de 5000 parties par million (ppm).
La microfibre – un tissu très absorbant légèrement tufté, 80 % de polyester/20 % de nylon – a été deux fois plus efficace que le tissu témoin. La microfibre avec PolyMesh –un tissu en microfibre avec une couche de tresse en polyester –a également permis d’éliminer une grande partie des résidus visuels grâce à son facteur de frottement supplémentaire. NovaScrub –une mousse réticulée durable à pores ouverts –a réussi à décoller les résidus séchés, mais une plus grande quantité était visible après le séchage, comme dans le cas du contrôle en polyester. Se référer au tableau pour plus de détails.
Déloger les résidus et les débris
Due to high levels of volatile organic compounds (VOCs), 70 percent IPA solutions are not practical for residue removal on large surfaces. Detergents with surfactants that dislodge residue and debris are preferred when cleaning or disinfecting.
En raison de leur teneur élevée en composés organiques volatils (COV), les solutions à 70 % d’IPA ne sont pas adaptées à l’élimination des résidus sur les grandes surfaces. Les détergents contenant des agents tensioactifs qui délogent les résidus et les débris sont préférables lors du nettoyage ou de la désinfection L’un de ces nettoyeurs est NovaClean. Filtré à 0,1 µm et contenant des métaux et des ions salins courants dans la plage des parties par milliard (ppb), il nettoie les surfaces sans laisser de résidus significatifs.
Une deuxième comparaison montre l’efficacité du détergent NovaClean par rapport à l’eau déminéralisée (DI) en tant que solution pour éliminer les résidus d’un désinfectant quaternaire standard, en utilisant la même gamme de tissus que celle décrite ci-dessus. Une fois de plus, c’est le tissu microfibre légèrement touffeté qui s’est le mieux comporté, laissant cette fois-ci un résidu impressionnant de zéro pour cent du désinfectant standard avec NovaClean comme tensioactif. Plusieurs tissus utilisés dans les zones aseptiques pour appliquer des désinfectants ont également bien fonctionné avec NovaClean pour éliminer tout résidu de désinfectant. D’autres matériaux –PolySorb, un polyester texturé, MegaTex, un polyamide texturé, et NovaPoly, un polyester tricoté –ont donné de bien meilleurs résultats avec NovaClean qu’avec le contrôle. Le tissu de contrôle en polyester combiné à de l’eau distillée n’a éliminé qu’environ 50 % des résidus de désinfectant, alors que la solution NovaClean a permis d’éliminer 75 % des résidus.
Recommandations
Lorsque vous élaborez votre plan d’élimination des résidus de résidus, tenez compte du type de résidus, du tissu à enlever et de la solution de nettoyage.
Les microfibres touffetées, telles que le tissu microfibre Micronova éliminent efficacement les résidus de sel et de solution.
Le détergent NovaClean est supérieur à l’eau DI pour éliminer les résidus de désinfectants à base d’amines quaternaires. Pour les sels séchés ou les boues, NovaScrub ou d’autres tissus plus abrasifs sont un bon choix. Lors de l’utilisation de NovaClean ou d’un autre détergent désinfectant pour l’élimination des résidus, il est préférable d’utiliser des tissus à faible perte de particules tels que PolySorb ou MegaTex, car ils peuvent également être utilisés pour appliquer les désinfectants.
Résidu visible moyen restant après essuyage
| Type de tissu | 5 % (v/v) Hypochlorite de sodium* | 1,6 % (v/v) Désinfectant à base d’ammonium quaternaire |
|---|---|---|
| 70% IPA | NovaClean | |
| Tissu de contrôle : 100 % polyester | 25% | 25% |
| Microfibre | 12,5% | 0% |
| Microfibre avec polyester tressé | 17,5% | 15% |
| Mousse sèche réticulée | 25% | 25% |
| Polyester texturé | 30% | 10% |
| Polyamide texturé | 12.5% | 0% |
| Microfibre | 42,5% | 15% |
| Polyester tricoté | 30% | 15% |
| Type de tissu | 1,6 % (v/v) Désinfectant à base d’ammonium quaternaire | |
|---|---|---|
| Eau DI | NovaClean | |
| Tissu de contrôle : 100 % polyester | 50% | 25%** |
* 5000 ppm d’eau de Javel diluée **50% de réduction des résidus avec NovaClean
Visitez fishersci.ca/micronova pour en savoir plus.