missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits

Fisherbrand™ Autoclavable Waste Bags: Plain

Plain style (without print).

Supplier:  Fisherbrand™ 18266

 Afficher plus de versions de ce produit

Numéro de catalogue. 01-826-6


Découvrez plus d'offres spéciales

Description

Description

Plain style bags

  • Maximum temperature, 140°C (285°F); for use at 134°C (274°F)
  • 2mil thick
  • Supplied with autoclavable elastic steam-venting closures

Compliance

Graphics on printed styles conform to OSHA™ standard 29CFR1910.1030.

Spécifications

Spécifications

OSHA, 29 CFR1910.1030
12 to 14 gal.
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
61 cm
24 in.
2 mil
140°C
Elastic
Clear
76 cm
Autoclavable
30 in.
Polypropylene
Videos
FDS
Documents

Documents

Accessoires
Offres spéciales

Offres spéciales