missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
Glycerol (Ultra Pure 99.5%)
Supplier: MP Biomedicals Inc 04800689
Spécifications
Glycerol (Ultra Pure 99.5%) | |
C3H8O3 | |
4 L | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
propane-1,2,3-triol | |
753 | |
Ultrapure |
56-81-5 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
CHEBI:17754 |
Identifiants chimiques
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
propane-1,2,3-triol |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |