missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Sand Bath Heating Mantle
Utilizes commercially available sand used for ash trays or children's sandboxes
Supplier: DWK Life Sciences 7205000101
Comprend: Supplied with one meter, 3-wire cord and standard U.S. plug
Description
- Electrically heated mantle
- Flask capacity: 100mL
Certifications
CSA certified
Spécifications
CSA | |
100 mL | |
140w |
3.38 oz., 100mL | |
115 V | |
3.38 oz. |