missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lead Dioxide, Powder, 97%, Spectrum™ Chemical
$247.35 - $27906.47
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Packaging | Prix | Quantité | ||||
|
18611231
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
L106325GM |
25 g | Amber Glass Bottle |
chaque for $247.35
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
18611228
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
L1063100GM |
100 g | Poly Bottle |
chaque for $391.29
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
18611233
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
L1063500GM |
500 g | Poly Bottle |
chaque for $817.85
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
18611230
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
L106325KG |
2.5 kg | Poly Pail |
chaque for $3,191.47
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
|
18611229
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
L106312KG |
12 kg | Poly Pail |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
|
18611232
|
Spectrum Chemical Mfg Cor
L106350KGBL |
50 kg | Fiber Drum |
N/A
|
N/A | ||||
| Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437. | |||||||||
CAUTION: For manufacturing or laboratory use only. Not for food or drug use. Read and understand the label and Safety Data Sheet (SDS) prior to use.