missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits

Mettler Toledo™ Titration Beaker, for Mettler Toledo™ Titrators

Plastic beakers for use with titrators.

Supplier:  Mettler Toledo™ 101974

Numéro de catalogue. 01-918-262


Découvrez plus d'offres spéciales

Description

Description

  • Material: Plastic
  • Capacity: 100mL
  • Quantity: 1400/Pk.
Spécifications

Spécifications

Titration Beaker; 100mL; 1400/Cs.
Titration
Polypropylene
100 mL
Videos
FDS
Documents

Documents

Offres spéciales

Offres spéciales