missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
Mettler Toledo™ Accessories for EasyPlus™ Titrator
For use with Mettler Toledo EasyPlus Titrators.
Supplier: Mettler Toledo™ 30043902
Description
- Volume: 50mL
Spécifications
Titrator Accessories | |
EasyPlus burette (50mL) | |
50 mL | |
Easy pH, Easy Cl, Easy Ox and Easy Pro titraters |