missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
Omeprazole Sulfide 98.0+%, TCI America™
321,79 $ - 806,22 $
Identifiants chimiques
CAS | 73590-85-9 |
---|---|
Molecular Formula | C17H19N3O2S |
Molecular Weight (g/mol) | 329.418 |
MDL Number | MFCD00869021 |
InChI Key | XURCIPRUUASYLR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]thio]benzimidazole |
PubChem CID | 155794 |
IUPAC Name | 6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole |
SMILES | CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CSC2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
O0437200MG
|
TCI America
O0437200MG |
200 mg |
N/A
|
|
|||||
O04371G
|
TCI America
O04371G |
1 g |
N/A
|
|
|||||
Identifiants chimiques
73590-85-9 | |
329.418 | |
XURCIPRUUASYLR-UHFFFAOYSA-N | |
155794 | |
CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CSC2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC |
C17H19N3O2S | |
MFCD00869021 | |
5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]thio]benzimidazole | |
6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole |
Spécifications
73590-85-9 | |
White-Yellow | |
MFCD00869021 | |
5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridyl)methyl]thio]benzimidazole | |
CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CSC2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)OC | |
329.418 | |
329.42 | |
Crystalline Powder |
124°C | |
C17H19N3O2S | |
200 mg | |
XURCIPRUUASYLR-UHFFFAOYSA-N | |
6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole | |
155794 | |
≥98.0% (HPLC,T) | |
Omeprazole Sulfide |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'tsca' : No