missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
Thermo Scientific™ Oxoid™ CampyGen™ 2.5L Sachet
Produce suitable gaseous atmosphere for growth of microaerophilic microorganisms with Oxoid CampyGen 2.5L Sachet.
Supplier: Thermo Scientific™ CN0025A
Description
Produce suitable gaseous atmosphere for growth of microaerophilic microorganisms with Oxoid CampyGen 2.5L Sachet.
- No water or catalyst required
- No hydrogen gas produced
- For AnaeroJar™ 2.5L, Part No. AG0025A
Spécifications
CampyGen Sachet | |
Thermo Scientific Oxoid | |
2.5 L |
Gas Generation Sachet | |
10/Pk. |