Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
Parker Balston Maintenance Kit for HPN2 Series Nitrogen Generators, from Restek™ DFS Item
Safe, reliable, and requires low maintenance
Supplier:  Chromatographic RK21649
Numéro de catalogue. 06711703
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Turns compressed air into ultra-pure nitrogen (up to 99.5%)
  • Models N2-04, N2-14, N2-22, and N2-35 require no electricity
Spécifications
Spécifications
CE
Prefilters and final filter
Maintenance Kit for Models HPN2-1100, HPN2-2000, 76-96, 76-92
Models HPN2-1100, HPN2-2000, 76-96, 76-92
Turns compressed air into ultra-pure nitrogen
Videos
FDS
Documents
Documents
Offres spéciales
Offres spéciales