Learn More
DuPont™ Tyvek™ 800 Hooded Coveralls
Providing a suitable protective barrier against many low-concentration, water-based, inorganic chemicals and particles, down to one micron in size, Tyvek 800 coveralls offer an optimum fit with full freedom of movement.
$399.92 - $622.36
Spécifications
| Color | White |
|---|---|
| Ankle Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Closure Type | Zipper with Self-adhesive Flap |
| Seam Type | Taped |
Avertissement:
Does not provide protection from ionizing radiation
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Size | Prix | Quantité | |||||
|
19-715-365
|
DuPont™
TJ198TWHSM0025PI |
Small |
caisse de 80 chaque for $399.92
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-715-361
|
DuPont™
TJ198TWHMD0025PI |
Medium |
caisse de 25 chaque for $399.92
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-715-360
|
DuPont™
TJ198TWHLG0025PI |
Large |
caisse de 25 chaque for $399.92
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-715-359
|
DuPont™
TJ198TWHXL0025PI |
X-Large |
caisse de 25 chaque for $399.92
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-715-356
|
DuPont™
TJ198TWH2X0025PI |
2X-Large |
caisse de 25 chaque for $423.91
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19-715-347
|
DuPont™
TJ198TWH3X0025PI |
3X-Large |
caisse de 25 chaque for $458.07
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19088821
|
DuPont™
TJ198TWH7X0025PI |
7X-Large |
caisse de 25 chaque for $622.36
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19088820
|
DuPont™
TJ198TWH6X0025PI |
6X-Large |
caisse de 25 chaque for $576.56
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19088819
|
DuPont™
TJ198TWH5X0025PI |
5X-Large |
caisse de 25 chaque for $533.69
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
19088818
|
DuPont™
TJ198TWH4X0025PI |
4X-Large |
caisse de 25 chaque for $494.41
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Serged and over-taped seams that provide the performance of Type 3/4/5/6 garments, which have been tested to standards against pressurized liquids, heavy liquid aerosols and airborne solid particles. The coveralls provide an effective barrier against many water-based inorganic chemicals in low concentration and particles (down to 1.0 micron in size), as well as oil repellency.
- Chemical protective clothing, Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
- Protection against infective agents (EN 14126) including resistance to penetration by blood and body fluids using synthetic blood (ISO 16603) and resistance to penetration by blood-borne pathogens using Phi-X174 bacteriophage (ISO 16604)
- EN 1073-2 (protection against radioactive contamination)
- Fabric and seams offer chemical permeation barrier to low concentration water-based inorganic chemicals
- Serged and over-taped seams for protection and strength
- Self-adhesive chin flap for tight seal of suit to the mask
- Elastic face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic
- Elastic thumb loops keep sleeves in place
- Distinct orange taping of the garment seams providing
- color contrast
Compliance
CE certified.
Spécifications
| White | |
| Hooded | |
| Taped | |
| Industrial cleaning, Petrochemical installations, sewers. Maintenance |
| Elastic | |
| Zipper with Self-adhesive Flap | |
| Non-sterile |