missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
Accuform™ Safety Sign - NOTICE TO ENTER EMPLOYEES & VISITORS REQUIRED TO SHOW PROOF OF COVID-19 VACCINATION, Adhesive Vinyl
Accuform™ vaccination signs communicate health and safety policies, reinforce procedures, and identify locations
$13.25 - $19.49
Spécifications
Material | Vinyl |
---|---|
Mounting Type | Self-adhesive |
Shape | Rectangular |
Languages | English |
Displayed Text | NOTICE TO ENTER EMPLOYEES & VISITORS REQUIRED TO SHOW PROOF OF COVID-19 VACCINATION |
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Prix | Quantité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Prix | Quantité | ||||||
19-119-099
|
Accuform™
MBDX805VS |
chaque for $13.25
|
|
||||||
19-119-102
|
Accuform™
MBDX808VS |
chaque for $19.49
|
|
||||||
Description
Spécifications
Vinyl | |
Rectangular | |
NOTICE TO ENTER EMPLOYEES & VISITORS REQUIRED TO SHOW PROOF OF COVID-19 VACCINATION |
Self-adhesive | |
English |