missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
S'il vous plaît vous connecter à votre compte en ligne pour afficher votre prix réduits
Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane 97.0+%, TCI America™
Supplier: TCI America T318525G
Spécifications
Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane | |
Yellow | |
C11H16O3Si | |
25 g | |
CO[Si](OC)(OC)C1=CC=C(C=C)C=C1 | |
224.33 | |
224.33 | |
Liquid |
18001-13-3 | |
77°C | |
MFCD21596662 | |
LTQBNYCMVZQRSD-UHFFFAOYSA-N | |
(4-ethenylphenyl)trimethoxysilane | |
15606295 | |
≥97.0% (GC) |
Identifiants chimiques
18001-13-3 | |
224.33 | |
LTQBNYCMVZQRSD-UHFFFAOYSA-N | |
(4-ethenylphenyl)trimethoxysilane |
C11H16O3Si | |
MFCD21596662 | |
15606295 | |
CO[Si](OC)(OC)C1=CC=C(C=C)C=C1 |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'einecsNumber' : (3)-4371
missing translation for 'tsca' : No